Stampa…
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
H52487.MD H52487.03
H52487.MDEA 78.1 EUR
H52487.MD H52487.03
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 481681-02-1 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD08235075
Formula: C₇H₈BFO₃
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235075
CAS Number: 481681-02-1