3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
Purity: 97%
CAS No.: 199609-62-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Formula Weight: 251.09
Melting Point: 188-190°
MDL No.: MFCD06246052
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₄ Punto di fusione: 188…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06246052 CAS Number: 199609-62-6 |