Stampa…
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H52425.03 H52425.06
H52425.03EA 80.8 EUR
H52425.03 H52425.06
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Purity: 97% CAS No.: 168466-84-0 Molecular Formula: C12H18N2 Formula Weight: 190.29 MDL No.: MFCD03093374
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093374
CAS Number: 168466-84-0