Stampa…
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine, (2S)-2-Isopropylpiperazine, N1-BOC protected
H52424.MD H52424.03
H52424.MDEA 266 EUR
H52424.MD H52424.03
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 674792-05-3 Molecular Formula: C12H24N2O2 Formula Weight: 228.33 MDL No.: MFCD03787918
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 228,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787918
CAS Number: 674792-05-3