(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 259537-92-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Boiling Point: 98-110°/1mm
Optical Rotation: +47° (c=1 in chloroform)
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD03419256
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Peso molecolare: 200,28 g/mol Punto di ebollizione: 98…110 °C (1 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419256 CAS Number: 259537-92-3 ADR: 8,III |