Stampa…
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H52355.03 H52355.06
H52355.03EA 241 EUR
H52355.03 H52355.06
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
4-Bromofuran-2-carboxamide
Purity: 96% CAS No.: 957345-95-8 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 189.99 MDL No.: MFCD12755858
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 189,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12755858
CAS Number: 957345-95-8