5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 1169402-51-0
Molecular Formula: C12H17BN2O3
Formula Weight: 248.09
MDL No.: MFCD11878274
Formula:
C₁₂H₁₇BN₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11878274 CAS Number: 1169402-51-0 |