2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 162271-10-5
Molecular Formula: C7H8BrNO2
Formula Weight: 218.05
Melting Point: 35-37°
MDL No.: MFCD17015031
Formula:
C₇H₈BrNO₂ Punto di fusione: 35…37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17015031 CAS Number: 162271-10-5 |