Stampa…
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
H52309.03 H52309.06
H52309.03EA 148 EUR
H52309.03 H52309.06
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine
Purity: 98+% CAS No.: 51549-39-4 Molecular Formula: C23H31N5O4Si Formula Weight: 469.62 MDL No.: MFCD04972281
Formula: C₂₃H₃₁N₅O₄Si
Peso molecolare: 469,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972281
CAS Number: 51549-39-4