Stampa…
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H52308.03 H52308.06
H52308.03EA 192 EUR
H52308.03 H52308.06
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 503555-96-2 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682166
Formula: C₁₂H₁₄ClNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682166
CAS Number: 503555-96-2