Stampa…
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
H52306.03 H52306.06
H52306.03EA 249 EUR
H52306.03 H52306.06
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥97%
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine
Purity: 97+% CAS No.: 140712-79-4 Molecular Formula: C38H35N5O6 Formula Weight: 657.73 MDL No.: MFCD04972282
Formula: C₃₈H₃₅N₅O₆
Peso molecolare: 657,73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972282
CAS Number: 140712-79-4