Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4430-75-5
Molecular Formula: C8H16N2
Formula Weight: 140.23
Boiling Point: 68-72°/3mm
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD01098257
Formula:
C₈H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 68…72 °C (3 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01098257 CAS Number: 4430-75-5 ADR: 8,II |