Stampa…
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H52299.03 H52299.06
H52299.03EA 111 EUR
H52299.03 H52299.06
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 334932-13-7 Molecular Formula: C12H21NO4 Formula Weight: 243.30 MDL No.: MFCD03453252
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453252
CAS Number: 334932-13-7