(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 10366-71-9
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 177-179°
MDL No.: MFCD09865417
Formula:
C₄H₉NO₃ Punto di fusione: 177…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09865417 CAS Number: 10366-71-9 |