Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3,3-diphenylpropanoic acid, Fmoc-β,β-diphenyl-Ala-OH
Purity: 95%
CAS No.: 201484-50-6
Molecular Formula: C30H25NO4
Formula Weight: 463.53
Melting Point: 125-129°
Beilstein Reference: 8873562
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00672337
Formula:
C₃₀H₂₅NO₄ Peso molecolare: 463,533 g/mol Punto di fusione: 125…129 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672337 CAS Number: 201484-50-6 ADR: 9,III |