Stampa…
(S)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
H52101.03 H52101.06
H52101.03EA 338 EUR
H52101.03 H52101.06
(S)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 95%
(S)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 95% CAS No.: 507472-25-5 Molecular Formula: C24H20N2O6 Formula Weight: 432.43 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD03428007
Formula: C₂₄H₂₀N₂O₆
Peso molecolare: 432,43 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428007
CAS Number: 507472-25-5