N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Fmoc-3-(4-thiazolyl)-Alanine, Fmoc-β-(4-Thiazolyl)-Ala-OH, Fmoc-L-(4-thiazolyl)-Alanine
Purity: 95%
CAS No.: 205528-32-1
Molecular Formula: C21H18N2O4S
Formula Weight: 394.44
Melting Point: 178-179°
MDL No.: MFCD00672568
Formula:
C₂₁H₁₈N₂O₄S Punto di fusione: 178…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672568 CAS Number: 205528-32-1 |