Boc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 138662-63-2
Molecular Formula: C20H23NO4
Formula Weight: 341.41
Melting Point: 160° dec.
Beilstein Reference: 4880641
MDL No.: MFCD00191186
Formula:
C₂₀H₂₃NO₄ Punto di fusione: 160 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191186 CAS Number: 138662-63-2 |