(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H52040.MD
H52040.03
H52040.MDEA
202
EUR
H52040.MD
H52040.03
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 71830-07-4
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
MDL No.: MFCD00211290
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00211290 CAS Number: 71830-07-4 |