Stampa…
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
H52037.03 H52037.06
H52037.03EA 194 EUR
H52037.03 H52037.06
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 517905-93-0 Molecular Formula: C24H20N2O6 Formula Weight: 432.43 Melting Point: 170-172° Optical Rotation: -182°(c=1 in DMF) MDL No.: MFCD03428045
Formula: C₂₄H₂₀N₂O₆
Peso molecolare: 432,43 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428045
CAS Number: 517905-93-0