N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine, Boc-Phe(3-F)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 114873-01-7
Molecular Formula: C14H18FNO4
Formula Weight: 283.30
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 5347375
Optical Rotation: +6.5° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00672522
Formula:
C₁₄H₁₈FNO₄ Peso molecolare: 283,30 g/mol Punto di fusione: 75…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672522 CAS Number: 114873-01-7 |