Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Fmoc-Phe(4-Br)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 198561-04-5
Molecular Formula: C24H20BrNO4
Formula Weight: 466.33
Melting Point: 165-168°
MDL No.: MFCD00273460
Formula:
C₂₄H₂₀BrNO₄ Peso molecolare: 466.30 g/mol Punto di fusione: 165…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00273460 CAS Number: 198561-04-5 |