Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 82565-68-2
Molecular Formula: C24H20INO4
Formula Weight: 513.33
Melting Point: 213-217°
Optical Rotation: -10° (c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD00672340
Formula:
C₂₄H₂₀INO₄ Punto di fusione: 213…217 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672340 CAS Number: 82565-68-2 |