Stampa…
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H51969.03 H51969.06
H51969.03EA 78.4 EUR
H51969.03 H51969.06
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 62129-39-9 Molecular Formula: C14H18BrNO4 Formula Weight: 344.20 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD00237571
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₄
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237571
CAS Number: 62129-39-9