Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Fmoc-1-Nal-OH
Purity: 98%
CAS No.: 96402-49-2
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Melting Point: 171-183°
Beilstein Reference: 4829118
MDL No.: MFCD00151914
Formula:
C₂₈H₂₃NO₄ Punto di fusione: 171…183 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151914 CAS Number: 96402-49-2 |