Stampa…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Fmoc-Phe(4-NO2)-OH, N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
H51962.03 H51962.06
H51962.03EA 45.1 EUR
H51962.03 H51962.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 95753-55-2 Molecular Formula: C24H20N2O6 Formula Weight: 432.43 Melting Point: 213-223° Beilstein Reference: 5178656 MDL No.: MFCD00057810
Formula: C₂₄H₂₀N₂O₆
Peso molecolare: 432.43 g/mol
Punto di fusione: 213…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057810
CAS Number: 95753-55-2