Stampa…
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H51961.06 H51961.14
H51961.06EA 117 EUR
H51961.06 H51961.14
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 28697-17-8 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 480023 Optical Rotation: +68°, (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00237380
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Punto di fusione: 116…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237380
CAS Number: 28697-17-8