Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 13363-51-4
Molecular Formula: C8H8N2S2
Formula Weight: 196.28
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00046866
Formula:
C₈H₈N₂S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00046866 CAS Number: 13363-51-4 ADR: 6.1,III |