Stampa…
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Pyridin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole
H51785.06 H51785.14
H51785.06EA 62.2 EUR
H51785.06 H51785.14
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 1137-67-3 Molecular Formula: C12H9N3 Formula Weight: 195.22 Odour: Odourless Melting Point: 254-260° MDL No.: MFCD00022665
Formula: C₁₂H₉N₃
Peso molecolare: 195,23 g/mol
Punto di fusione: 254…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022665
CAS Number: 1137-67-3