2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2208-59-5
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Odour: Odourless
Melting Point: 216-221°
MDL No.: MFCD00453948
Formula:
C₁₂H₉N₃ Punto di fusione: 216…221 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00453948 CAS Number: 2208-59-5 |