Stampa…
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,5-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, Thiophene-2,5-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
H51725.03 H51725.06
H51725.03EA 73.5 EUR
H51725.03 H51725.06
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Purity: 97% CAS No.: 175361-81-6 Molecular Formula: C16H26B2O4S Formula Weight: 336.06 Melting Point: 216-220° MDL No.: MFCD09800563
Formula: C₁₆H₂₆B₂O₄S
Peso molecolare: 336,06 g/mol
Punto di fusione: 216…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800563
CAS Number: 175361-81-6