Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1772-01-6
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 115-120°
MDL No.: MFCD00085159
Formula:
C₆H₇N₃O Punto di fusione: 115…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085159 CAS Number: 1772-01-6 |