Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 29840-57-1
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
MDL No.: MFCD12546205
Formula:
C₇H₁₆ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12546205 CAS Number: 29840-57-1 |