N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 62965-35-9
Molecular Formula: C11H21NO4
Formula Weight: 231.29
Melting Point: 118-121°
MDL No.: MFCD00065574
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ Punto di fusione: 118…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065574 CAS Number: 62965-35-9 |