2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 943-03-3
Molecular Formula: C9H6N2OS
Formula Weight: 190.22
MDL No.: MFCD00010537
Formula:
C₉H₆N₂OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010537 CAS Number: 943-03-3 |