2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 325461-35-6
Molecular Formula: C28H46O4
Formula Weight: 446.66
MDL No.: MFCD03427237
Formula:
C₂₈H₄₆O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427237 CAS Number: 325461-35-6 |