1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1716-60-5
Molecular Formula: C9H12FN
Formula Weight: 153.20
MDL No.: MFCD01708100
Formula:
C₉H₁₂FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01708100 CAS Number: 1716-60-5 |