Stampa…
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H50985.03 H50985.MD
H50985.03EA 222 EUR
H50985.03 H50985.MD
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
CAS No.: 139062-96-7 Molecular Formula: C8H16N2O Formula Weight: 156.23 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD07367773
Formula: C₈H₁₆N₂O
Peso molecolare: 156,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367773
CAS Number: 139062-96-7
ADR: 8,III