Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 21725-69-9
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Odour: Odourless
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD00125030
Formula:
C₇H₅NO₂ Punto di fusione: 137…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00125030 CAS Number: 21725-69-9 |