Stampa…
N-Hydroxypropionamidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propionamidoxime
H50889.03 H50889.MD
H50889.03EA 305 EUR
H50889.03 H50889.MD
N-Hydroxypropionamidine 97%
N-Hydroxypropionamidine
Purity: 97% CAS No.: 29335-36-2 Molecular Formula: C3H8N2O Formula Weight: 88.11 MDL No.: MFCD03426272
Formula: C₃H₈N₂O
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426272
CAS Number: 29335-36-2