4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 733748-92-0
Molecular Formula: C10H17N3O
Formula Weight: 195.27
Refractive Index: 1.4860
MDL No.: MFCD08061038
Formula:
C₁₀H₁₇N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08061038 CAS Number: 733748-92-0 |