Stampa…
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carbaldehyde
H50816.03 H50816.MD
H50816.03EA 308 EUR
H50816.03 H50816.MD
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 66109-88-4 Molecular Formula: C12H14O2 Formula Weight: 190.24 MDL No.: MFCD08061006
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Peso molecolare: 190,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061006
CAS Number: 66109-88-4