Stampa…
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50784.03 H50784.MD
H50784.03EA 263 EUR
H50784.03 H50784.MD
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Purity: 95% CAS No.: 46196-54-7 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 MDL No.: MFCD08060984
Formula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060984
CAS Number: 46196-54-7