3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 420137-14-0
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
MDL No.: MFCD08060975
Formula:
C₁₁H₁₅NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08060975 CAS Number: 420137-14-0 |