2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 902836-81-1
Molecular Formula: C12H17NO
Formula Weight: 191.28
Melting Point: 49-51°
MDL No.: MFCD08060961
Formula:
C₁₂H₁₇NO Punto di fusione: 49…51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08060961 CAS Number: 902836-81-1 |