Stampa…
2-Hydrazinoquinoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Quinolylhydrazine, 2-Hydrazinylquinoline
H50700.03 H50700.MD
H50700.03EA 209 EUR
H50700.03 H50700.MD
2-Hydrazinoquinoline 97%
2-Hydrazinoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 15793-77-8 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00041860
Formula: C₉H₉N₃
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041860
CAS Number: 15793-77-8
EINECS: 239-899-1