Stampa…
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50673.03 H50673.MD
H50673.03EA 329 EUR
H50673.03 H50673.MD
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 258521-20-9 Molecular Formula: C10H10N4O3 Formula Weight: 234.22 MDL No.: MFCD01764763
Formula: C₁₀H₁₀N₄O₃
Peso molecolare: 234,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764763
CAS Number: 258521-20-9