N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 50638-54-5
Molecular Formula: C10H14BrN
Formula Weight: 228.13
MDL No.: MFCD00100113
Formula:
C₁₀H₁₄BrN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00100113 CAS Number: 50638-54-5 |