Stampa…
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50483.03 H50483.06
H50483.03EA 87.7 EUR
H50483.03 H50483.06
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 38401-67-1 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.28 MDL No.: MFCD00663639
Formula: C₁₂H₁₀O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00663639
CAS Number: 38401-67-1