3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H50478.03
H50478.MD
H50478.03EA
212
EUR
H50478.03
H50478.MD
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 2199-58-8
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
MDL No.: MFCD00111522
Formula:
C7H9NO Peso molecolare: 123,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00111522 CAS Number: 2199-58-8 |